Tisk…
2-Nitrobenzaldehyd 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 1910 CZK
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldehyd 99+%
2-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
MW: 151.12
Bod varu: 153 °C (23 mmHg)
Bod tání: 41…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007132
CAS číslo: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %