4-(Dimethylamino)benzaldehyd Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03058.0025
1.03058.0100
1.03058.1000
1.03058.0025EA
2640
CZK
1.03058.0025
1.03058.0100
1.03058.1000
4-(Dimethylamino)benzaldehyd Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Vzorec:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Bod varu: 176…177 °C (1013 hPa) Bod tání: 72 °C Hustota: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003381 CAS číslo: 100-10-7 EINECS: 202-819-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03257 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 0.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 72 - 75 °C |
Molar Mass | 149.19 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 176 - 177 °C (23 hPa) |
Flash Point |
|
Ignition Point | 445 °C |