Tisk…
4-(Dimethylamino)benzaldehyd 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 824 CZK
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Dimethylamino)benzaldehyd 99+%
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Vzorec: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19
Bod varu: 176…177 °C (17 mmHg)
Bod tání: 70…75 °C
Bod vzplanutí: 164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003381
CAS číslo: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %