Tisk…
4-(Diethylamino)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Diethylaminobenzaldehyde
A11825.22 A11825.36
A11825.22EA 1460 CZK
A11825.22 A11825.36
4-(Diethylamino)benzaldehyde 97%
4-(Diethylamino)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 120-21-8 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 173-175°/7mm Beilstein Reference: 511102 MDL No.: MFCD00003382
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Bod varu: 173…175 °C (7 mmHg)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C (329 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003382
CAS číslo: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III