Tisk…
Mikrobiologická pumpa, Sentino®
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0952EA 47260 CZK
516-0952
Mikrobiologická pumpa, Sentino®
Čerpadla Čerpadla peristaltická
Čerpací systém Sentino® je ideální pro mikrobiologické MF techniky pomocí filtračních jednotek Pall MicroFunnel™. Je určen k peristaltickému čerpání vzorku přes filtr a odeslání filtrátu přímo do kanalizace nebo sběru odpadu. Těleso je vyrobeno ze směsného polymeru PC ABS, klávesnice a štítek z PE, hlava čerpadla z PEI s PBT válečky plněnými PTFE. Adaptér kapalinového vedení je z PP.
  • Bezpečnost: Systém eliminuje potřebu odlučovače kapaliny pod vakuem, zabraňuje nehodám způsobeným implozí
  • Jednorázové provedení také eliminuje potřebu čistit a autoklávovat systém hadiček, a tím šetří cenný čas
  • Snadné čištění: Tvar a konstrukční materiály se snadno otírají standardními laboratorními dezinfekčními prostředky
  • Dotyková klávesnice EasySoft má jednoduchou funkci zapínání a vypínání a pulzní funkce k ovládání filtrace bez komplikovaného programování
Peristaltický design toku táhne vzorek skrz filtr a hadička eliminuje potřebu zdroje vakua. To také zajišťuje tok tekutin v jednom směru bez potenciálu zálohování a kontaminaci analýz. Provozní paramentry jsou přednastaveny a fixovány pro nejlepší uspokojení rozsáhlých požadavků pro techniky MF v US EPA, ISO a metodách ASTM; tímto eliminuje potřebu pro rozsáhlé validace. Fixní podmínky také brání změnám filtračních parametrů, které mohou mít nepříznivý vliv na výtežnost kolonií a integritu výsledků.
Informace o dodávce: The Sentino® microbiology pump system contains a pump, power transformer (compatible with 120 or 240 V), a power cord with IEC-320 connection and European Shuko plug,a power cord with IEC-320 connection and UK BS1363 plug.
Disposable fluid paths (516-0417 – 10/pk) must be ordered separately.