Tisk…
Vanilin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18718.0100 8.18718.0500
8.18718.0100EA 1070 CZK
8.18718.0100 8.18718.0500
Vanilin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Vanilin
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 285
Bod tání: ∼82 °C
Hustota: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 153
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006942
CAS číslo: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 82 °C
Molar Mass 152.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 154 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.0029 hPa (25 °C)
Flash Point 153 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 4.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C