Tisk…
Lázeň
Dodavatel: IKA
20004382 20004383
IKAA20004382EA 16550 CZK
IKAA20004382 IKAA20004383
Lázeň
Lázně Lázně vodní, nemíchané
Upozornení: Note: The product is a rectangular plastic bath without a thermostat, the thermostatic controller must be ordered separately.