Tisk…
Kyselina vanilinová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
A12074.14 A12074.22 A12074.36
A12074.14EA 1310 CZK
A12074.14 A12074.22 A12074.36
Kyselina vanilinová ≥98%
Kyselina vanilinová
Purity: 98% CAS No.: 121-34-6 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 210-218° Beilstein Reference: 2208364 Merck Reference: 14,9931 MDL No.: MFCD00002551
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod varu: 353
Bod tání: 210…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002551
CAS číslo: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068