Tisk…
Vanilin 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
140820010 140820020 140821000 140822500 140820050
ACRO140820010EA 5670 CZK
ACRO140820010 ACRO140820020 ACRO140821000 ACRO140822500 ACRO140820050
Vanilin 99%, pure
Vanilin
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 170 °C (15 mmHg)
Bod tání: 81…84 °C
Bod vzplanutí: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006942
CAS číslo: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %