Tisk…
Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, pure, redistilled
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
378361000 378360010
378361000.EA 2540 CZK
378361000. 378360010.
Benzaldehyd 99.5+%, AcroSeal®, pure, redistilled
Benzaldehyde
Vzorec: C₆H₅CHO
MW: 106.12
Bod varu: 179
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1.043 g/cm³
Bod vzplanutí: 64
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003299
CAS číslo: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %