Benzaldehyd 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
105220010
105220025
105222500
105220250
ACRO105220010EA
1700
CZK
ACRO105220010
ACRO105220025
ACRO105222500
ACRO105220250
Benzaldehyd 98+%
Benzaldehyde
Vzorec:
C₆H₅CHO MW: 106.12 Bod varu: 179 Bod tání: –26 °C Hustota: 1.043 g/cm³ Bod vzplanutí: 64 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003299 CAS číslo: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9 III Merck Index: 13,01057 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific gravity | (25°C) 1.041 to 1.046 |
Acid value | ≤5 mg KOH/g |