3-Bromothiophenol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
303710010
303710050
ACRO303710010EA
1410
CZK
ACRO303710010
ACRO303710050
3-Bromothiophenol 95%
3-Bromothiophenol
Vzorec:
C₆H₅BrS Bod varu: 121 °C (40 mmHg) Hustota: 1,6 g/cm³ Bod vzplanutí: 105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009603 CAS číslo: 6320-01-0 EINECS: 228-664-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6320 to 1.6350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...