Tisk…
2,4,6-Tribromophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160100050 160101000 160105000
ACRO160100050EA 1120 CZK
ACRO160100050 ACRO160101000 ACRO160105000
2,4,6-Tribromophenol 98%
2,4,6-Tribromophenol
Vzorec: C₆H₃Br₃O
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89…93 °C
Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002150
CAS číslo: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
UN: 3077
Merck Index: 12,09744
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink to light brown Powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %