Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, Sterile TexTra™
Dodavatel: Texwipe
TX3220 TX3220_U
115-0592EA 20300 CZK
115-0592 TEXWTX3220_U
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, Sterile TexTra™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
Ubrousek Sterile TexTra™ je jednovrstvý, dvojitý úplet, 100% nekonečné polyesterové vlákno s vysokou sorpční kapacitou na těžkých velkých plochách. Je ekonomickou alternativou k dvouvrstvým polyesterovým ubrouskům a ideální pro kontrolu rozlití, také pro čištění farmaceutických aseptických oblastí plnění, biotechnologických výrobních závodů a mikrobiologických laboratoří.
  • vysoká odolnost k oděru a vynikající pevnost
  • velký rozměr utěrky a kapacita kapalin usnadňuje aplikaci a odstranění velkých objemů čistících a dezinfekčních roztoků
  • nízká hladina uvolnitelných viditelných vláken souhlasí s požadavky na sterilní prostory ISO třídy 5 - 6
Vhodné pro použití ve třídě 100, ISO 5 a třídě 1000 ISO 6 čistých prostor.
Balení: Dvojitě balené v sáčcích odolných k rozpouštědlům. Proužek na obalu chrání stěrače, které zůstávají v sáčku po otevření.