4-Bromfenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
A14873.22EA
1380
CZK
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
4-Bromfenol ≥99%
4-Bromfenol
Purity: 99%
CAS No.: 106-41-2
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₅BrO MW: 173.01 Bod varu: 235…238 °C Bod tání: 62…66 °C Hustota: 1.840 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002313 CAS číslo: 106-41-2 EINECS: 203-394-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,01413 |