Tisk…
4-Bromfenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 1080 CZK
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-Bromfenol 97%
4-Bromfenol
Vzorec: C₆H₅BrO
MW: 173.01
Bod varu: 236
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002313
CAS číslo: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
Merck Index: 13,01413
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %