Tisk…
3-Bromophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14849.09 A14849.18 A14849.30
A14849.09EA 1090 CZK
A14849.09 A14849.18 A14849.30
3-Bromophenol ≥98%
3-Bromophenol
Purity: 98% CAS No.: 591-20-8 Molecular Formula: C6H5BrO Formula Weight: 173.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5972 Melting Point: 28-32° Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 1853950 Merck Reference: 14,1428 MDL No.: MFCD00002253
Vzorec: C₆H₅BrO
Bod varu: 235…236 °C
Bod tání: 28…32 °C
Hustota: 1,63
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002253
CAS číslo: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1428