Tisk…
Low TOC cleaning validation swabs, Alpha®
Dodavatel: Texwipe
TX714K TX761K
115-1894EA 36200 CZK
115-1894 115-1898
Low TOC cleaning validation swabs, Alpha®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.