2,6-Dibromophenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10573.03
A10573.06
A10573.14
A10573.03EA
1310
CZK
A10573.03
A10573.06
A10573.14
2,6-Dibromophenol ≥99%
2,6-Dibromophenol
Purity: 99%
CAS No.: 608-33-3
Molecular Formula: C6H4Br2O
Formula Weight: 251.92
Odour: Phenol-like
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 255-256°
Beilstein Reference: 2043614
MDL No.: MFCD00002152
Vzorec:
C₆H₄Br₂O Bod varu: 255…256 °C Bod tání: 53…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002152 CAS číslo: 608-33-3 EINECS: 210-161-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |