Tisk…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24872.06 B24872.14 B24872.22
B24872.06EA 1330 CZK
B24872.06 B24872.14 B24872.22
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥97%
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Purity: 97% CAS No.: 2675-79-8 Molecular Formula: C9H11BrO3 Formula Weight: 247.10 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00017169
Vzorec: C₉H₁₁BrO₃
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017169
CAS číslo: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9