Tisk…
4-Bromoveratrole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
107540250 107541000 107540050
ACRO107540250EA 2210 CZK
ACRO107540250 ACRO107541000 ACRO107540050
4-Bromoveratrole 97%
4-Bromoveratrole
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06
Bod varu: 255
Hustota: 1.5 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008381
CAS číslo: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5705 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %