2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15640.09
A15640.18
A15640.30
A15640.09EA
1670
CZK
A15640.09
A15640.18
A15640.30
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 25245-34-5
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₉BrO₂ Bod varu: 260…262 °C Hustota: 1,441 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008355 CAS číslo: 25245-34-5 EINECS: 246-756-7 |