4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
A14439.14
A14439.22
A14439.14EA
1300
CZK
A14439.14
A14439.22
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 17715-69-4
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 153-155°/18mm
Beilstein Reference: 1867593
MDL No.: MFCD00009844
Vzorec:
C₈H₉BrO₂ MW: 217.06 Bod varu: 153…155 °C (18 mmHg) Bod tání: 24…26 °C Hustota: 1.496 Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009844 CAS číslo: 17715-69-4 EINECS: 241-717-0 |