Tisk…
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19858.09 A19858.18
A19858.09EA 4160 CZK
A19858.09 A19858.18
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Purity: 98+% CAS No.: 2674-34-2 Molecular Formula: C8H8Br2O2 Formula Weight: 295.96 Melting Point: 144-148° Beilstein Reference: 1953103
Vzorec: C₈H₈Br₂O₂
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025694
CAS číslo: 2674-34-2