3-Bromoanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15625.14
A15625.22
A15625.36
A15625.14EA
1330
CZK
A15625.14
A15625.22
A15625.36
3-Bromoanisole ≥98%
3-Bromoanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 2398-37-0
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: ca 2°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1524687
MDL No.: MFCD00000081
Vzorec:
C₇H₇BrO Bod varu: 210…211 °C Bod tání: ∼2 °C Hustota: 1,489 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000081 CAS číslo: 2398-37-0 EINECS: 219-264-5 |