Tisk…
3-Bromoanisole 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
106620250 106621000
ACRO106620250EA 1740 CZK
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromoanisole 99+%
3-Bromoanisole
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod varu: 211 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,47 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000081
CAS číslo: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %