Tisk…
Kónické odstředivkové zkumavky, kónické dno, s okrajem
Dodavatel: KARTELL
1387 1388
212-0208EA 92 CZK
212-0208 KART1388
Kónické odstředivkové zkumavky, kónické dno, s okrajem
Zkumavky Zkumavky centrifugační
PMP (TPX®), crystal clear.
  • Temperature resistance up to +170 °C
  • Autoclavable
  • High chemical resistance
  • Graduated
Conical bottom with rim.