Tisk…
2-Bromoanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11692.14 A11692.22 A11692.36
A11692.14EA 1220 CZK
A11692.14 A11692.22 A11692.36
2-Bromoanisole ≥98%
2-Bromoanisole
Purity: 98% CAS No.: 578-57-4 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5740 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 220-222° Beilstein Reference: 1859996 MDL No.: MFCD00000064
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod varu: 220…222 °C
Bod tání: 2…3 °C
Hustota: 1,511
Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000064
CAS číslo: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9,III