Tisk…
2-Bromoanisole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
170260250 170261000
ACRO170260250EA 2150 CZK
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromoanisole 97%
2-Bromoanisole
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,502 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000064
CAS číslo: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %