Tisk…

1-Bromo-2,4-dinitrobenzene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B22867.14 B22867.22
B22867.14EA 2660 CZK
B22867.14 B22867.22
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene

Purity: 98% CAS No.: 584-48-5 Molecular Formula: C6H3BrN2O4 Formula Weight: 247.01 Melting Point: 70-73° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00041873

Vzorec: C₆H₃BrN₂O₄
MW: 247
Bod tání: 70…73 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041873
CAS číslo: 584-48-5
EINECS: 209-539-8
UN: 3459
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR