Tisk…
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25331.04 B25331.09
B25331.04EA 1370 CZK
B25331.04 B25331.09
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
2-Bromo-5-nitroanisole
Purity: 98% CAS No.: 77337-82-7 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 2520496
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03
Bod tání: 102…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041250
CAS číslo: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5