1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Bromonitrobenzene
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
A17705.06EA
886
CZK
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 586-78-7
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 124-127°
Boiling Point: 254-256°
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007280
Vzorec:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 Bod varu: 254…256 °C Bod tání: 124…127 °C Hustota: 1.948 Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007280 CAS číslo: 586-78-7 EINECS: 209-583-8 UN: 3459 ADR: 6.1 III |