Tisk…
1-Bromo-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromonitrobenzene
173360100 173360250 173361000
ACRO173360100EA 1260 CZK
ACRO173360100 ACRO173360250 ACRO173361000
1-Bromo-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…127 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: ≥ 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007280
CAS číslo: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥97.5 %