Tisk…

1-Bromo-3-nitrobenzene 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

160390250 160391000
ACRO160390250EA 2530 CZK
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Bromo-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod varu: 256 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 1,704 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024298
CAS číslo: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR