1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromonitrobenzene
A11686.0B
A11686.18
A11686.30
A11686.0BEA
26630
CZK
A11686.0B
A11686.18
A11686.30
1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 577-19-5
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2044109
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007045
Vzorec:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 Bod varu: 261 °C Bod tání: 40…44 °C Hustota: 1.62 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007045 CAS číslo: 577-19-5 EINECS: 209-409-0 UN: 3459 ADR: 6.1 III |