1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromonitrobenzene
150350050
150350250
150351000
ACRO150350050EA
1170
CZK
ACRO150350050
ACRO150350250
ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₄BrNO₂ Bod varu: 261 °C (760 mmHg) Bod tání: 40…43 °C Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007045 CAS číslo: 577-19-5 EINECS: 209-409-0 UN: 3459 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Fused solid or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 43 °C |
GC | ≥97.5 % |