Tisk…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dibromonitrobenzene
A10472.14 A10472.22
A10472.14EA 1070 CZK
A10472.14 A10472.22
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 99
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 3460-18-2 Molecular Formula: C6H3Br2NO2 Formula Weight: 280.91 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 1950425
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280.9
Bod tání: 82…85 °C
Hustota: 2.374
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007046
CAS číslo: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN: 3077
ADR: 9 III