Tisk…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
112860250 112861000
ACRO112860250EA 1010 CZK
ACRO112860250 ACRO112861000
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 97%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
Bod tání: 81…85 °C
Hustota: 2,374 g/cm³
MDL Number: MFCD00007046
CAS číslo: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %