Tisk…
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
334860050 334860250
ACRO334860050EA 1890 CZK
ACRO334860050 ACRO334860250
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051578
CAS číslo: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥97.5 %