2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20333.06
L20333.14
L20333.06EA
769
CZK
L20333.06
L20333.14
2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 827-23-6
Molecular Formula: C6H4Br2N2O2
Formula Weight: 295.92
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 2805574
Vzorec:
C₆H₄Br₂N₂O₂ Bod tání: 129…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012107 CAS číslo: 827-23-6 |