Tisk…
4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
16230-100G 16230-25G
SIAL16230-100GEA 6950 CZK
SIAL16230-100G SIAL16230-25G
4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
4-Bromanilin
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: 62…64 °C
Hustota: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007822
CAS číslo: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388