Tisk…
4-Bromanilin 96% pract.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
402871000 402875000
ACRO402871000EA 2030 CZK
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromanilin 96% pract.
4-Bromanilin
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 230…250 °C
Bod tání: 60…64 °C
Hustota: 1,497 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007822
CAS číslo: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %