Tisk…
4-Bromanilin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
146280250 146281000 146285000
ACRO146280250EA 1070 CZK
ACRO146280250 ACRO146281000 ACRO146285000
4-Bromanilin 99+%
4-Bromanilin
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 230…250 °C
Bod tání: 60…64 °C
Hustota: 1.497 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007822
CAS číslo: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01388
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥99.0 %