Tisk…

2-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

B56420-25G B56420-5G
SIALB56420-25GEA 1460 CZK
SIALB56420-25G SIALB56420-5G
2-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
2-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 229 °C (1013 hPa)
Bod tání: 27…31 °C
Hustota: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007632
CAS číslo: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR