Tisk…
2-Bromoaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 1480 CZK
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 229 °C (760 mmHg)
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 1,578 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007632
CAS číslo: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %