Tisk…
2,6-Dibromoaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L01285.04 L01285.09
L01285.04EA 1010 CZK
L01285.04 L01285.09
2,6-Dibromoaniline ≥97%
2,6-Dibromoaniline
Purity: 97% CAS No.: 608-30-0 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Odour: Characteristic Melting Point: 79-83° Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 2207094 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007638
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92
Bod varu: 262…264 °C
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007638
CAS číslo: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III