Tisk…
2,5-Dibromoaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155030050 155030250
ACRO155030050EA 1580 CZK
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromoaniline 97%
2,5-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…56 °C
Bod vzplanutí: 109 °C
MDL Number: MFCD00007636
CAS číslo: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure