1-Bromo-4-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-iodobenzene
A13859.09
A13859.18
A13859.30
A13859.09EA
1890
CZK
A13859.09
A13859.18
A13859.30
1-Bromo-4-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 589-87-7
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Odour: Recognizable
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1904545
MDL No.: MFCD00001051
Vzorec:
C₆H₄BrI MW: 282.91 Bod varu: 252 °C Bod tání: 89…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001051 CAS číslo: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |