Tisk…
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-iodobenzene
218380250 218381000
ACRO218380250EA 3650 CZK
ACRO218380250 ACRO218381000
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
MW: 282.91
Bod varu: 120…122 °C (14 mmHg)
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001051
CAS číslo: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %