Tisk…
1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19596.14 A19596.22
A19596.14EA 2650 CZK
A19596.14 A19596.22
1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-3-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 591-18-4 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6620 Odour: Recognizable Melting Point: -9° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1854384 MDL No.: MFCD00001043
Vzorec: C₆H₄BrI
Bod varu: 252 °C
Bod tání: –9 °C
Hustota: 2,219
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001043
CAS číslo: 591-18-4
EINECS: 209-703-9